Print…
Corn oil NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
CO136-200LTBL CO136-4LTGL CO136-25ML
SPCMCO136-200LTBLEA 3850 EUR
SPCMCO136-200LTBL SPCMCO136-4LTGL SPCMCO136-25ML
Corn oil NF
Corn oil
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,918 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00130865
Número CAS: 8001-30-7
EINECS: 232-281-2