Print…
Collodion, flexível USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Perigo
CO125-200LTBL CO125-4LTGL CO125-500MLGL
SPCMCO125-200LTBLEA 0 EUR
SPCMCO125-200LTBL SPCMCO125-4LTGL SPCMCO125-500MLGL
Collodion, flexível USP
Collodion
Ponto de ebulição: ∼34 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160 °C
Densidade: 0,75 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –19 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081525
Número CAS: 9004-70-0
UN: 2059
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02508