Print…
(±)-Cânfora (sintética) USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
CA185-110LBBL CA185-2.5KG CA185-25KGBL
SPCMCA185-110LBBLEA 6830 EUR
SPCMCA185-110LBBL SPCMCA185-2.5KG SPCMCA185-25KGBL
(±)-Cânfora (sintética) USP
(±)-Cânfora
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼180 °C
Densidade: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074738
Número CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III