Print…
4-Cloro-3,5-dimetilfenol USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
CH136-12KGBL CH136-25KGBL CH136-50KGBL
SPCMCH136-12KGBLEA 0 EUR
SPCMCH136-12KGBL SPCMCH136-25KGBL SPCMCH136-50KGBL
4-Cloro-3,5-dimetilfenol USP
4-Cloro-3,5-dimetilfenol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: C₈H₉ClO
Ponto de ebulição: 246 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Densidade: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Número MDL : MFCD00002324
Número CAS: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 13,02194
Encomendar
Assay 98.5% Min.