Print…
1-Hexadecanol NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
CE120-12KG CE120-2.5KG
SPCMCE120-12KGEA 1680 EUR
SPCMCE120-12KG SPCMCE120-2.5KG
1-Hexadecanol NF
1-Hexadecanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 305…330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 46…52 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004760
Número CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Encomendar
Assay 90% Min.