Print…
Óleo de rícino USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
CA208-200LTBL CA208-20LTMT CA208-4LTGL CA208-500MLGL
SPCMCA208-200LTBLEA 4980 EUR
SPCMCA208-200LTBL SPCMCA208-20LTMT SPCMCA208-4LTGL SPCMCA208-500MLGL
Óleo de rícino USP
Óleo de rícino
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00130746
Número CAS: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908