Print…
2-Feniletanol USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Perigo
Sinônimos: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
P1058-100GM P1058-1KG P1058-15.9KGBL
SPCMP1058-100GMEA 198 EUR
SPCMP1058-100GM SPCMP1058-1KG SPCMP1058-15.9KGBL
2-Feniletanol USP
2-Feniletanol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: C₆H₅CH₂CH₂OH
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 432
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Densidade: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 102
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002886
Número CAS: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07370