Print…
Polietileno glicol 8,000 NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
PO131-12KG PO131-500GM
SPCMPO131-12KGEA 1040 EUR
SPCMPO131-12KG SPCMPO131-500GM
Polietileno glicol 8,000 NF
Polyethylene glycol 8,000
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: 250 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779615
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729