Print…
Docusato de sódio USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
Sinônimos: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
DO105-125GM DO105-2.5KG DO105-25KGBL
SPCMDO105-125GMEA 255 EUR
SPCMDO105-125GM SPCMDO105-2.5KG SPCMDO105-25KGBL
Docusato de sódio USP
Docusate sodium
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: C₂₀H₃₇NaO₇S
Peso Molecular: 444.57 g/mol
Ponto de ebulição: ∼180 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼155 °C
Densidade: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012455
Número CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460
Encomendar
Assay 99% Min.