Print…
1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Phenyl-2-pyrrolidinone
L14660.22 L14660.06 L14660.14
L14660.22EA 285 EUR
L14660.22 L14660.06 L14660.14
1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Odour: Odourless Melting Point: 63-68° Boiling Point: 123°/0.2mm Beilstein Reference: 130685
Fórmula: C₁₀H₁₁NO
Peso Molecular: 161.20 g/mol
Ponto de ebulição: 123 °C (0.2 mmHg)
Ponto de Fusão: 63…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003192
Número CAS: 4641-57-0
EINECS: 225-069-6