Print…
Hidróxido de tetrametilamónio 25% aqueous solution w/w
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
L09991.AKEA 63.5 EUR
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
Hidróxido de tetrametilamónio 25% aqueous solution w/w
Hidróxido de tetrametilamónio
Fórmula: C₄H₁₃NO
Peso Molecular: 91.15 g/mol
Ponto de ebulição: ∼102 °C
Densidade: 1.014
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008280
Número CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,9224