4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L20274.03
L20274.06
L20274.03EA
78.6
EUR
L20274.03
L20274.06
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95% (peso seco)
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 16208-17-6
Molecular Formula: C9H8O3.xH2O
Formula Weight: 164.16(anhy)
Melting Point: 104-111°
Boiling Point: 145-147°/13mm
Beilstein Reference: 606701
MDL No.: MFCD00234534
Fórmula:
C₉H₁₀O₄ Ponto de ebulição: 145…147 °C (13 mmHg) Ponto de Fusão: 104…111 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00234534 Número CAS: 16208-17-6 |