4-Fluorophenylglyoxal hydrate, hidratado 98% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L20272.03
L20272.06
L20272.03EA
89.2
EUR
L20272.03
L20272.06
4-Fluorophenylglyoxal hydrate, hidratado 98% (peso seco)
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 403-32-7
Molecular Formula: C8H5FO2.xH2O
Formula Weight: 152.13(anhy)
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 2354778
MDL No.: MFCD01320770
Fórmula:
C₈H₇FO₃ Ponto de Fusão: 84…88 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01320770 Número CAS: 403-32-7 |