3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-(3,4-Difluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate
L20271.03
L20271.06
L20271.03EA
120
EUR
L20271.03
L20271.06
3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 98%
3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 79784-34-2
Molecular Formula: C8H4F2O2.xH2O
Formula Weight: 170.12(anhy)
Melting Point: 85-90°
Beilstein Reference: 2574671
MDL No.: MFCD03453081
Fórmula:
C8H6F2O3 Peso Molecular: 188.13 g/mol Ponto de Fusão: 85…90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03453081 Número CAS: 79784-34-2 |