2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L20266.03
L20266.06
L20266.03EA
109
EUR
L20266.03
L20266.06
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95%
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 79784-36-4
Molecular Formula: C8H4F2O2.xH2O
Formula Weight: 170.12(anhy)
Melting Point: 51-54°
Beilstein Reference: 4387465
MDL No.: MFCD04038287
Fórmula:
C₈H₆F₂O₃ Ponto de Fusão: 51…54 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04038287 Número CAS: 79784-36-4 |