3-(Phenylsulphonyl)propionitrile 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L20196.06
L20196.14
L20196.06EA
46
EUR
L20196.06
L20196.14
3-(Phenylsulphonyl)propionitrile 99%
3-(Phenylsulphonyl)propionitrile
Purity: 99%
CAS No.: 10154-75-3
Molecular Formula: C9H9NO2S
Formula Weight: 195.24
Odour: Odourless
Melting Point: 94-96°
Beilstein Reference: 2051019
MDL No.: MFCD00047798
Fórmula:
C₉H₉NO₂S Ponto de Fusão: 94…96 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047798 Número CAS: 10154-75-3 EINECS: 233-424-1 |