Print…
Phenylselenocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L20194.03 L20194.06
L20194.03EA 45.9 EUR
L20194.03 L20194.06
Phenylselenocyanate 98%
Phenylselenocyanate
Purity: 98% CAS No.: 2179-79-5 Molecular Formula: C7H5NSe Formula Weight: 182.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Boiling Point: 116-117°/12mm Beilstein Reference: 1617370 UN No.: UN3440 MDL No.: MFCD00216944
Fórmula: C₇H₅NSe
Ponto de ebulição: 116…117 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,484
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216944
Número CAS: 2179-79-5
ADR: 6.1,II