2-Nitrophenyl selenocyanate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L20193.03
L20193.06
L20193.03EA
59.5
EUR
L20193.03
L20193.06
2-Nitrophenyl selenocyanate 97%
2-Nitrophenyl selenocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 51694-22-5
Molecular Formula: C7H4N2O2Se
Formula Weight: 227.08
Melting Point: 134-141°
Beilstein Reference: 1309777
UN No.: UN3283
MDL No.: MFCD00043146
Fórmula:
C₇H₄N₂O₂Se Ponto de Fusão: 134…141 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043146 Número CAS: 51694-22-5 EINECS: 257-350-4 ADR: 6.1,II |