2-(Aminomethyl)piperidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Piperidylmethylamine
L20122.06
L20122.14
L20122.06EA
49.4
EUR
L20122.06
L20122.14
2-(Aminomethyl)piperidine 98%
2-(Aminomethyl)piperidine
Purity: 98%
CAS No.: 22990-77-8
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4850
Boiling Point: 63-66°/12mm
Beilstein Reference: 102994
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00129011
Fórmula:
C₆H₁₄N₂ Peso Molecular: 114.19 g/mol Ponto de ebulição: 63…66 °C (12 mmHg) Densidade: 0.942 Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00129011 Número CAS: 22990-77-8 EINECS: 245-371-1 ADR: 8 III |