4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19955.03
L19955.06
L19955.03EA
108
EUR
L19955.03
L19955.06
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 98%
Purity: 98%
CAS No.: 91983-26-5
Molecular Formula: C8H8BNO2
Formula Weight: 160.97
Melting Point: ca 196-200°
Beilstein Reference: 3031323
MDL No.: MFCD01632200
Fórmula:
C₈H₈BNO₂ Ponto de Fusão: ∼ 196…200 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01632200 Número CAS: 91983-26-5 |