2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-Bromomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl bromide, 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
L19954.03
L19954.06
L19954.03EA
114
EUR
L19954.03
L19954.06
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 95%
CAS No.: 138500-85-3
Molecular Formula: C13H18BBrO2
Formula Weight: 297.00
Melting Point: 83-85°
Beilstein Reference: 7921808
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02179493
Fórmula:
C₁₃H₁₈BBrO₂ Peso Molecular: 297.00 g/mol Ponto de Fusão: 83…85 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02179493 Número CAS: 138500-85-3 ADR: 8 III |