Print…
N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L19948.03 L19948.06 L19948.14
L19948.03EA 54.8 EUR
L19948.03 L19948.06 L19948.14
N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Purity: 98% CAS No.: 51857-17-1 Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)6NH2 Formula Weight: 216.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 106-110°/0.3mm Beilstein Reference: 2089264 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00671489
Fórmula: C₁₁H₂₄N₂O₂
Ponto de ebulição: 106…110 °C (0,3 mmHg)
Densidade: 0,965
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671489
Número CAS: 51857-17-1
ADR: 8,III