Fmoc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
L19810.03
L19810.06
L19810.03EA
75.3
EUR
L19810.03
L19810.06
Fmoc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid ≥98%
Fmoc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 162648-54-6
Molecular Formula: C22H23NO4
Formula Weight: 365.43
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 185-187° dec.
Beilstein Reference: 7887646
MDL No.: MFCD00273464
Fórmula:
C₂₂H₂₃NO₄ Peso Molecular: 365.43 g/mol Ponto de Fusão: 185…187 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00273464 Número CAS: 162648-54-6 |