Print…
Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-4-Cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, BUTANOIC ACID, 4-CYANO-3-HYDROXY-, ETHYL ESTER, (3R)-, Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate, (R)-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate
L19771.06 L19771.14
L19771.06EA 67.1 EUR
L19771.06 L19771.14
Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyate 98%
Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyate
Purity: 98% CAS No.: 141942-85-0 Molecular Formula: C7H11NO3 Formula Weight: 157.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 270° Beilstein Reference: 5328715 Optical Rotation: -4.5° (neat) MDL No.: MFCD00270839
Fórmula: C₇H₁₁NO₃
Ponto de ebulição: 270 °C
Densidade: 1,114
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270839
Número CAS: 141942-85-0
EINECS: 430-220-6