4-Cyano-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19722.06
L19722.14
L19722.06EA
102
EUR
L19722.06
L19722.14
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 164149-28-4
Molecular Formula: C8H4FNO2
Formula Weight: 165.12
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 8051929
MDL No.: MFCD03094454
Fórmula:
C₈H₄FNO₂ Peso Molecular: 165.12 g/mol Ponto de Fusão: 214…218 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094454 Número CAS: 164149-28-4 |