3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(E)-3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, (E)-3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)allyl acetate
L19700.03
L19700.MD
L19700.03EA
268
EUR
L19700.03
L19700.MD
3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 161395-97-7
Molecular Formula: C11H19BO4
Formula Weight: 226.08
Refractive Index: 1.4485
Beilstein Reference: 6923397
MDL No.: MFCD03788751
Fórmula:
C₁₁H₁₉BO₄ Peso Molecular: 226.08 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03788751 Número CAS: 161395-97-7 |