(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 99%, ee 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
L19693.03
L19693.06
L19693.03EA
40
EUR
L19693.03
L19693.06
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 99%, ee 99%
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Purity: 99%
CAS No.: 122536-76-9
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 50-54°
Beilstein Reference: 5377813
Optical Rotation: -23° (c=1 in methanol)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00143194
Fórmula:
C₉H₁₈N₂O₂ Ponto de Fusão: 50…54 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00143194 Número CAS: 122536-76-9 UN: 3259 ADR: 8,III |