Print…
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: N-Boc-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-(Boc-amino)phenylboronic acid Pinacol ester, tert-Butyl [4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]phenylboronic acid Pinacol ester, 4-Boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, tert-Butyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate, [4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamic acid tert-butyl ester, 4-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
L19653.03 L19653.06
L19653.03EA 86.3 EUR
L19653.03 L19653.06
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate 97%
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Purity: 97% CAS No.: 330793-01-6 Molecular Formula: C17H26BNO4 Formula Weight: 319.21 Melting Point: 169-170° MDL No.: MFCD02179439
Fórmula: C₁₇H₂₆BNO₄
Peso Molecular: 319.208 g/mol
Ponto de Fusão: 169…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179439
Número CAS: 330793-01-6