Benzothiazole-2-carbonyl chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L19631.03
L19631.MD
L19631.03EA
158
EUR
L19631.03
L19631.MD
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 95%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 67748-61-2
Molecular Formula: C8H4ClNOS
Formula Weight: 197.64
Melting Point: 113-115°
Beilstein Reference: 130990
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD03659697
Fórmula:
C₈H₄ClNOS Ponto de Fusão: 113…115 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03659697 Número CAS: 67748-61-2 ADR: 8,II |