Print…
Amberlite® IRA-900 (Cl) exchange resin_ion
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Amberlite®, IRA-900 chloride form, Amberlite® IRA-900
L19567.30 L19567.0B
L19567.30EA 53.6 EUR
L19567.30 L19567.0B
Amberlite® IRA-900 (Cl) exchange resin_ion
Amberlite® IRA-900 (Cl)
CAS No.: 9050-97-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00132712
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132712
Número CAS: 9050-97-9
Merck Index: 14,382