Print…
Amberlite® XAD-16 resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L19565.22 L19565.36
L19565.22EA 62 EUR
L19565.22 L19565.36
Amberlite® XAD-16 resina de troca iônica
Amberlite® XAD-16
CAS No.: 104219-63-8 MDL No.: MFCD00145831
Fórmula: C₁₀H₁₀
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145831
Número CAS: 104219-63-8
Merck Index: 14,382