Print…
Amberlite XAD-7 resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L19564.22 L19564.36
L19564.22EA 46.4 EUR
L19564.22 L19564.36
Amberlite XAD-7 resina de troca iônica
Amberlite XAD-7
CAS No.: 37380-43-1 MDL No.: MFCD00132705
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132705
Número CAS: 37380-43-1
Merck Index: 14,382