3-Benzo[b]furylacetonitrile 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19550.03
L19550.MD
L19550.03EA
152
EUR
L19550.03
L19550.MD
3-Benzo[b]furylacetonitrile 99%
3-Benzo[b]furylacetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 52407-43-9
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 38-39°
Boiling Point: 120-122°/4mm
Beilstein Reference: 1282785
MDL No.: MFCD02183555
Fórmula:
C₁₀H₇NO Ponto de ebulição: 120…122 °C (4 mmHg) Ponto de Fusão: 38…39 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02183555 Número CAS: 52407-43-9 |