Boc-Thz-OH 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Boc-L-thiazolidine-4-carboxylic acid
L19488.03
L19488.06
L19488.03EA
49.3
EUR
L19488.03
L19488.06
Boc-Thz-OH 98%
Boc-Thz-OH
Purity: 98%
CAS No.: 51077-16-8
Molecular Formula: C9H15NO4S
Formula Weight: 233.28
Melting Point: ca 133° dec.
Beilstein Reference: 6686084
Optical Rotation: -113° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00077002
Fórmula:
C₉H₁₅NO₄S Peso Molecular: 233.282 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 133 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00077002 Número CAS: 51077-16-8 |