2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L19482.06
L19482.14
L19482.06EA
61.9
EUR
L19482.06
L19482.14
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol 98%
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 5223-06-3
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Melting Point: 39-44°
Beilstein Reference: 117340
MDL No.: MFCD00129040
Fórmula:
C₉H₁₃NO Ponto de Fusão: 39…44 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00129040 Número CAS: 5223-06-3 EINECS: 226-024-3 |