(R)-2-Amino-1-phenylethanol 97%, ee 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2549-14-6
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Odour: Amine-like
Melting Point: 57-63°
Boiling Point: 160°/17mm
Beilstein Reference: 3196196
Optical Rotation: -43° (c=2 in ethanol)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00239406
Fórmula:
C₈H₁₁NO Ponto de ebulição: 160 °C (17 mmHg) Ponto de Fusão: 57…63 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00239406 Número CAS: 2549-14-6 ADR: 8,III |