(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Boc-Homopro-OH, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pipecolic Acid, Boc-HomoPro-OH, 1-Boc-L-pipecolic Acid, (S)-1-Boc-2-piperidinecarboxylic Acid, Boc-Pip-OH, (S)-N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
L19361.03
L19361.06
L19361.03EA
35.7
EUR
L19361.03
L19361.06
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 26250-84-0
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 121-125°
Beilstein Reference: 3652038
Optical Rotation: -46° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00151904
Fórmula:
C₁₁H₁₉NO₄ Ponto de Fusão: 121…125 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151904 Número CAS: 26250-84-0 |