4-Ethynyl-benzoic acid sodium salt 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19292.03
L19292.06
L19292.03EA
102
EUR
L19292.03
L19292.06
4-Ethynyl-benzoic acid sodium salt 97%
4-Ethynyl-benzoic acid sodium salt
Purity: 97%
CAS No.: 144693-65-2
Molecular Formula: C9H5NaO2
Formula Weight: 168.13
Beilstein Reference: 5836538
MDL No.: MFCD03426026
Fórmula:
C₉H₅NaO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03426026 Número CAS: 144693-65-2 |