2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L19217.14
L19217.06
L19217.14EA
222
EUR
L19217.14
L19217.06
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 61439-59-6
Molecular Formula: C15H16O2
Formula Weight: 228.29
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2054624
MDL No.: MFCD00017532
Fórmula:
C₁₅H₁₆O₂ Ponto de Fusão: 85…87 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017532 Número CAS: 61439-59-6 EINECS: 262-795-2 |