5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19072.03
L19072.06
L19072.03EA
94.9
EUR
L19072.03
L19072.06
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 10601-19-1
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 179-183°
Beilstein Reference: 132769
MDL No.: MFCD00005623
Fórmula:
C₁₀H₉NO₂ Ponto de Fusão: 179…183 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005623 Número CAS: 10601-19-1 EINECS: 234-220-5 |