2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(5-Allyl-4,6-dihydroxy-1,3-phenylene)bis(phenylmethanone)
L18722.06
L18722.14
L18722.06EA
47.3
EUR
L18722.06
L18722.14
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 102593-74-8
Molecular Formula: C23H18O4
Formula Weight: 358.40
Melting Point: 158-163°
Beilstein Reference: 2168154
MDL No.: MFCD02094038
Fórmula:
C₂₃H₁₈O₄ Peso Molecular: 358.40 g/mol Ponto de Fusão: 158…163 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02094038 Número CAS: 102593-74-8 |