1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L18706.06
L18706.03
L18706.06EA
67.7
EUR
L18706.06
L18706.03
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate 98%
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 1611-57-0
Molecular Formula: C9H17NO
Formula Weight: 155.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pungent
Boiling Point: 170-172°
UN No.: UN3080
MDL No.: MFCD00209615
Fórmula:
C₉H₁₇NO Peso Molecular: 155.24 g/mol Ponto de ebulição: 170…172 °C Densidade: 0.859 Ponto de Inflamação: 51 °C (123 °F) |
Número MDL :
MFCD00209615 Número CAS: 1611-57-0 ADR: 6.1 III |