1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 3-Hydroxy-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
L18705.06
L18705.14
L18705.06EA
31.3
EUR
L18705.06
L18705.14
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one ≥98%
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Purity: 98+%
CAS No.: 6969-71-7
Molecular Formula: C6H5N3O
Formula Weight: 135.13
Melting Point: 233-235°
Beilstein Reference: 607433
MDL No.: MFCD00022632
Fórmula:
C₆H₅N₃O Ponto de Fusão: 233…235 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022632 Número CAS: 6969-71-7 EINECS: 230-191-8 |