Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L18554.03
L18554.06
L18554.03EA
16.8
EUR
L18554.03
L18554.06
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate 98%
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 86728-85-0
Molecular Formula: C6H11ClO3
Formula Weight: 166.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Fórmula:
C₆H₁₁ClO₃ Ponto de ebulição: 93…95 °C (5 mmHg) Densidade: 1,190 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) |
Número MDL :
MFCD00211241 Número CAS: 86728-85-0 |