Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%, ee 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(R)-Ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate, (R)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester
L18553.03
L18553.06
L18553.03EA
64.7
EUR
L18553.03
L18553.06
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%, ee 96%
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 90866-33-4
Molecular Formula: C6H11ClO3
Formula Weight: 166.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Fórmula:
C₆H₁₁ClO₃ Ponto de ebulição: 93…95 °C (5 mmHg) Densidade: 1,190 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) |
Número MDL :
MFCD00211242 Número CAS: 90866-33-4 |