N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
N-Boc-D-2-phenylglycine, BOC-D-alpha-phenylglycine, Boc-D-Phg-OH
L18540.03
L18540.06
L18540.03EA
42.1
EUR
L18540.03
L18540.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine
Purity: 99%
CAS No.: 33125-05-2
Molecular Formula: C13H17NO4
Formula Weight: 251.28
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 3033982
Optical Rotation: -144° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00062043
Fórmula:
C₁₃H₁₇NO₄ Peso Molecular: 251.28 g/mol Ponto de Fusão: 90…92 °C |
Número MDL :
MFCD00062043 Número CAS: 33125-05-2 |