Print…
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L18514.03 L18514.MD
L18514.03EA 70.2 EUR
L18514.03 L18514.MD
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 374790-97-3 Molecular Formula: C6H5BBrFO2 Formula Weight: 218.82 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD02093066
Fórmula: C₆H₅BBrFO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093066
Número CAS: 374790-97-3