Print…
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(6-cyano-2-methyl-7-oxo-4,8-dioxa-2,5-diazadec-5-en-3-ylidene)-N-methylmethanaminium tetrafluoroborate, TOTU
L18496.06 L18496.14
L18496.06EA 82.2 EUR
L18496.06 L18496.14
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 97%
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 136849-72-4 Molecular Formula: C10H17BF4N4O3 Formula Weight: 328.08 Melting Point: 143-146° dec. MDL No.: MFCD00192127
Fórmula: C₁₀H₁₇BF₄N₄O₃
Peso Molecular: 328.07 g/mol
Ponto de Fusão: 143…146 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192127
Número CAS: 136849-72-4