Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L18481.03
L18481.06
L18481.03EA
33.9
EUR
L18481.03
L18481.06
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 98%
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Purity: 98%
CAS No.: 166330-10-5
Molecular Formula: C36H28OP2
Formula Weight: 538.57
Melting Point: 184-186°
Beilstein Reference: 7729718
MDL No.: MFCD00233863
Fórmula:
C₃₆H₂₈OP₂ Ponto de Fusão: 184…186 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00233863 Número CAS: 166330-10-5 |