3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L18071.06
L18071.03
L18071.06EA
202
EUR
L18071.06
L18071.03
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid 98%
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5711-41-1
Molecular Formula: C11H10O4
Formula Weight: 206.20
Melting Point: 137-140°
Beilstein Reference: 474529
MDL No.: MFCD00020486
Fórmula:
C₁₁H₁₀O₄ Ponto de Fusão: 137…140 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020486 Número CAS: 5711-41-1 |